Butane-2-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938350-1G OR938350-5G
APOSOR938350-1GEA 74.1 EUR
APOSOR938350-1G APOSOR938350-5G
Butane-2-sulphonyl chloride 95%
Butane-2-sulphonyl chloride
Formula: C₄H₉ClO₂S
MW: 156,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973899
Núm. CAS: 4375-72-8