2,4-Hexanodiona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938383-5G
APOSOR938383-5GEA 84.1 EUR
APOSOR938383-5G
2,4-Hexanodiona 97%
2,4-Hexanodiona
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009318
Núm. CAS: 3002-24-2