1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938453-5G
APOSOR938453-5GEA 256 EUR
APOSOR938453-5G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₇ClN₂O₂S
MW: 194,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03944999
Núm. CAS: 89501-93-9