2,2-Diphenylethanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938457-1G OR938457-5G
APOSOR938457-1GEA 116 EUR
APOSOR938457-1G APOSOR938457-5G
2,2-Diphenylethanol 98%
2,2-Diphenylethanol
Formula: C₁₄H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004729
Núm. CAS: 1883-32-5