(R)-(+)-Bornylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(R)-bornylamine, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine,1,7,7-trimethyl-, (1R,2S,4R)-, (4R)-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-amine
OR938471-1G
OR938471-250MG
APOSOR938471-1GEA
435
EUR
APOSOR938471-1G
APOSOR938471-250MG
(R)-(+)-Bornylamine 95%
(R)-(+)-Bornylamine
Formula:
C₁₀H₁₉N MW: 153,269 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042691 Núm. CAS: 32511-34-5 |