(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938474-1G OR938474-250MG
APOSOR938474-1GEA 625 EUR
APOSOR938474-1G APOSOR938474-250MG
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile 95%
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09951967
Núm. CAS: 157528-56-8