3-(Isopropylamino)propanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Isopropylamino)propan-1-ol
OR938476-25G OR938476-5G
APOSOR938476-25GEA 319 EUR
APOSOR938476-25G APOSOR938476-5G
3-(Isopropylamino)propanol 95%
3-(Isopropylamino)propanol
Formula: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00483086
Núm. CAS: 33918-15-9