2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Chloromethyl)-2-ethyloxirane, 2-(Chloromethyl)-1,2-butylene Oxide
OR938507-1G OR938507-250MG OR938507-5G
APOSOR938507-1GEA 203 EUR
APOSOR938507-1G APOSOR938507-250MG APOSOR938507-5G
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane 95%
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane
Formula: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 75484-32-1