2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Naphthalene-2,6-diyldimethanol
OR938513-1G OR938513-5G
APOSOR938513-1GEA 206 EUR
APOSOR938513-1G APOSOR938513-5G
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene 95%
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene
Formula: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11870109
Núm. CAS: 5859-93-8