Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl Mesitylenecarboxylate, Ethyl 2,4,6-trimethylbenzoate, Mesitylenecarboxylic Acid Ethyl Ester, 2,4,6-Trimethylbenzoic Acid Ethyl Ester
OR938538-25G
APOSOR938538-25GEA 140 EUR
APOSOR938538-25G
Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoate 95%
Ethyl-2,4,6-trimethylbenzoate
Formula: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192,26 g/mol
Pto. Ebullición: 121 °C/6,75mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015439
Núm. CAS: 1754-55-8