2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938544-1G OR938544-5G
APOSOR938544-1GEA 42.2 EUR
APOSOR938544-1G APOSOR938544-5G
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine 95%
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine
Formula: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20257908
Núm. CAS: 1898-72-2