Piridina-2,6-dicarbonitrilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,6-Dicyanopyridine
OR938560-5G
APOSOR938560-5GEA 23.2 EUR
APOSOR938560-5G
Piridina-2,6-dicarbonitrilo 95%
Piridina-2,6-dicarbonitrilo
Formula: C₇H₃N₃
MW: 129,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129021
Núm. CAS: 2893-33-6