Methyl-3-methoxypropionate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-methoxypropionate
OR938562-100G OR938562-1KG OR938562-500G
APOSOR938562-100GEA 125 EUR
APOSOR938562-100G APOSOR938562-1KG APOSOR938562-500G
Methyl-3-methoxypropionate 95%
Methyl-3-methoxypropionate
Formula: C₅H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059085
Núm. CAS: 3852-09-3