3-(4-Chlorophenyl)-2-oxopropanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938565-1G OR938565-250MG
APOSOR938565-1GEA 654 EUR
APOSOR938565-1G APOSOR938565-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-2-oxopropanoic acid 97%
3-(4-Chlorophenyl)-2-oxopropanoic acid
Formula: C₉H₇ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00969474
Núm. CAS: 3617-01-4