(±)-3,7-Dimetil-3-octanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938576-100G OR938576-500G
APOSOR938576-100GEA 23.2 EUR
APOSOR938576-100G APOSOR938576-500G
(±)-3,7-Dimetil-3-octanol 95%
(±)-3,7-Dimetil-3-octanol
Formula: C₁₀H₂₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004482
Núm. CAS: 78-69-3