4-Bromo-2,6-xilidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9386-100G OR9386-1KG OR9386-500G
APOSOR9386-100GEA 0 EUR
APOSOR9386-100G APOSOR9386-1KG APOSOR9386-500G
4-Bromo-2,6-xilidina 98%
4-Bromo-2,6-xilidina
Formula: C₈H₁₀BrN
Pto. Ebullición: 120 °C/0,2mmHg
Pto. de fusión: 48…51 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007826
Núm. CAS: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9