Bromuro de 3-bromofenetilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Bromo-3-(2-bromoethyl)benzene
OR938612-1G OR938612-5G
APOSOR938612-1GEA 52.2 EUR
APOSOR938612-1G APOSOR938612-5G
Bromuro de 3-bromofenetilo 97%
Bromuro de 3-bromofenetilo
Formula: C₈H₈Br₂
MW: 263,96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784359
Núm. CAS: 40422-70-6