2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938624-1G OR938624-5G
APOSOR938624-1GEA 0 EUR
APOSOR938624-1G APOSOR938624-5G
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(3-Thienyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₇H₈O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06209359
Núm. CAS: 13250-82-3