2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran-3-ol (mixture of isomers) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Hydroxy-2,2,6-trimethyl-6-vinyltetrahydropyran, Linalool Oxide Pyranoid
OR938663-5G
APOSOR938663-5GEA 68.3 EUR
APOSOR938663-5G
2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran-3-ol (mixture of isomers) 95%
2,2,6-Trimethyl-6-vinyltetrahydropyran-3-ol (mixture of isomers)
Formula: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200770
Núm. CAS: 14049-11-7