1-Butil-4-metilpiridinio cloruro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Cloruro de 1-butil-4-metilpiridinio, Cloruro de butil-4-metilpiridinio
OR938667-25G
APOSOR938667-25GEA 95.7 EUR
APOSOR938667-25G
1-Butil-4-metilpiridinio cloruro 98%
1-Butil-4-metilpiridinio cloruro
Formula: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095439
Núm. CAS: 112400-86-9