Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-Methyl 3-bromo-2-methylpropanoate, Methyl (R)-(+)-3-Bromo-2-methylpropionate, (R)-(+)-3-Bromoisobutyric Acid Methyl Ester, (R)-(+)-3-Bromo-2-Methylpropionic Acid Methyl Ester
OR938686-1G OR938686-5G
APOSOR938686-1GEA 214 EUR
APOSOR938686-1G APOSOR938686-5G
Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate 95%
Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate
Formula: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010639
Núm. CAS: 110556-33-7