(Metiltio)acetato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9387-100G OR9387-25G OR9387-5G
APOSOR9387-100GEA 277 EUR
APOSOR9387-100G APOSOR9387-25G APOSOR9387-5G
(Metiltio)acetato de metilo
(Metiltio)acetato de metilo
Formula: C₄H₈O₂S
Pto. Ebullición: 49…51 °C/12mmHg
Densidad: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039809
Núm. CAS: 16630-66-3
EINECS: 240-683-4
UN: 3272
ADR: 3,III