2-Isobutil-3-metilpirazina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-3-isobutylpyrazine
OR938702-25G
APOSOR938702-25GEA 71.2 EUR
APOSOR938702-25G
2-Isobutil-3-metilpirazina 95%
2-Isobutil-3-metilpirazina
Formula: C₉H₁₄N₂
MW: 150,2209 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059770
Núm. CAS: 13925-06-9