(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: cis-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
OR938740-1G
APOSOR938740-1GEA 89.9 EUR
APOSOR938740-1G
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid 95%
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019263
Núm. CAS: 1461-94-5