2,4-Dibromobutanoyl chloride, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR938772-1G OR938772-25G OR938772-5G
APOSOR938772-1GEA 79.9 EUR
APOSOR938772-1G APOSOR938772-25G APOSOR938772-5G
2,4-Dibromobutanoyl chloride, grado técnico
2,4-Dibromobutanoyl chloride
Formula: C₄H₅Br₂ClO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01862994
Núm. CAS: 82820-87-9
UN: 3265
ADR: 8,II