2-(Metiltio)benzaldehido 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR938789-1G OR938789-5G
APOSOR938789-1GEA 56.7 EUR
APOSOR938789-1G APOSOR938789-5G
2-(Metiltio)benzaldehido 90%
2-(Metiltio)benzaldehido
Formula: C₈H₈OS
Pto. Ebullición: 141…143 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00196822
Núm. CAS: 7022-45-9