N-Methyl-N-1-naphthylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Methylnaphthalen-1-amine
OR938798-5G
APOSOR938798-5GEA 115 EUR
APOSOR938798-5G
N-Methyl-N-1-naphthylamine 95%
N-Methyl-N-1-naphthylamine
Formula: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00972770
Núm. CAS: 2216-68-4