Acetato de 1-feniletilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938810-100G OR938810-500G
APOSOR938810-100GEA 0 EUR
APOSOR938810-100G APOSOR938810-500G
Acetato de 1-feniletilo 95%
Acetato de 1-feniletilo
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008858
Núm. CAS: 93-92-5