3-Bromoindol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-1H-indol
OR938836-250MG OR938836-1G OR938836-100MG
APOSOR938836-250MGEA 1590 EUR
APOSOR938836-250MG APOSOR938836-1G APOSOR938836-100MG
3-Bromoindol 95%
3-Bromoindol
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 1484-27-1