2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938863-1G OR938863-250MG
APOSOR938863-1GEA 284 EUR
APOSOR938863-1G APOSOR938863-250MG
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole 95%
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
Formula: C₉H₁₁N₃
Pto. de fusión: 220…23 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005597
Núm. CAS: 29096-75-1