trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938871-1G OR938871-250MG
APOSOR938871-1GEA 104 EUR
APOSOR938871-1G APOSOR938871-250MG
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol 95%
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130,1900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036248
Núm. CAS: 3685-27-6