3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938905-1G OR938905-5G
APOSOR938905-1GEA 0 EUR
APOSOR938905-1G APOSOR938905-5G
3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol 95%
3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol
Formula: C₉H₂₂O₂Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00187968
Núm. CAS: 73842-99-6