2-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938907-1G OR938907-250MG
APOSOR938907-1GEA 128 EUR
APOSOR938907-1G APOSOR938907-250MG
2-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
2-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03419437
Núm. CAS: 90940-40-2