1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR938962-100MG OR938962-250MG
APOSOR938962-100MGEA 23.2 EUR
APOSOR938962-100MG APOSOR938962-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Formula: C₉H₉N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00100520
Núm. CAS: 1128-56-9