4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9390-1G OR9390-500MG
APOSOR9390-1GEA 306 EUR
APOSOR9390-1G APOSOR9390-500MG
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid 95%
4-Methoxy-3-(4-morpholinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₆S
Pto. de fusión: 270…276 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08056366
Núm. CAS: 871333-02-7