1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR939020-5G
APOSOR939020-5GEA 215 EUR
APOSOR939020-5G
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane 97%
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane
Formula: C₁₄H₁₄O₂S₂
MW: 278,38 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846120
Núm. CAS: 6099-21-4