trans-4-Propylcyclohexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939021-1G OR939021-250MG
APOSOR939021-1GEA 229 EUR
APOSOR939021-1G APOSOR939021-250MG
trans-4-Propylcyclohexanol 95%
trans-4-Propylcyclohexanol
Formula: C₉H₁₈O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11114411
Núm. CAS: 77866-58-1