2-Isopropoxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939031-1G OR939031-250MG OR939031-500MG
APOSOR939031-1GEA 487 EUR
APOSOR939031-1G APOSOR939031-250MG APOSOR939031-500MG
2-Isopropoxybenzoic acid 95%
2-Isopropoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156986
Núm. CAS: 63635-26-7