Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
OR939033-1G OR939033-250MG
APOSOR939033-1GEA 371 EUR
APOSOR939033-1G APOSOR939033-250MG
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 17673-68-6