Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939036-100G OR939036-25G
APOSOR939036-100GEA 238 EUR
APOSOR939036-100G APOSOR939036-25G
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 186 °C
Pto. de fusión: 33 °C
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02101976
Núm. CAS: 79710-86-4