2-Methyl-1-phenyl-2-butanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939054-25G OR939054-5G
APOSOR939054-25GEA 377 EUR
APOSOR939054-25G APOSOR939054-5G
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol 95%
2-Methyl-1-phenyl-2-butanol
Formula: C₁₁H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01708473
Núm. CAS: 772-46-3