2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939057-1G OR939057-250MG OR939057-5G
APOSOR939057-1GEA 0 EUR
APOSOR939057-1G APOSOR939057-250MG APOSOR939057-5G
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09868694
Núm. CAS: 62563-07-9