1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939081-10G OR939081-1G OR939081-5G
APOSOR939081-10GEA 230 EUR
APOSOR939081-10G APOSOR939081-1G APOSOR939081-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₅H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04969704
Núm. CAS: 66121-71-9