2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Methyl-5-(pyrrolidin-1-ylsulphonyl)phenyl)boronic acid
OR9391-1G OR9391-500MG OR9391-250MG
APOSOR9391-1GEA 277 EUR
APOSOR9391-1G APOSOR9391-500MG APOSOR9391-250MG
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
2-Methyl-5-(-1-pyrrolidinylsulphonyl)benzeneboronic acid
Formula: C₁₁H₁₆BNO₄S
MW: 269,12 g/mol
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056365
Núm. CAS: 871333-01-6