(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-alpha-Methyl-4-pyridinemethanol, (S)-1-(4-Pyridyl)ethanol, (S)-4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
OR939111-5G
APOSOR939111-5GEA 89.9 EUR
APOSOR939111-5G
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol 95%
(S)-1-(Pyridin-4-yl)ethanol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077866
Núm. CAS: 54656-96-1