4-Fenil-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-diona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939123-1G OR939123-5G
APOSOR939123-1GEA 68.3 EUR
APOSOR939123-1G APOSOR939123-5G
4-Fenil-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-diona 95%
4-Fenil-3H-1,2,4-triazol-3,5(4H)-diona
Formula: C₈H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003148
Núm. CAS: 4233-33-4