2-Bromo-N-methylacetamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939130-1G OR939130-5G
APOSOR939130-1GEA 0 EUR
APOSOR939130-1G APOSOR939130-5G
2-Bromo-N-methylacetamide 98%
2-Bromo-N-methylacetamide
Formula: C₃H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06800288
Núm. CAS: 34680-81-4