Dichloroacetaldehyde hydrate 90%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939237-1G OR939237-25G OR939237-5G
APOSOR939237-1GEA 145 EUR
APOSOR939237-1G APOSOR939237-25G APOSOR939237-5G
Dichloroacetaldehyde hydrate 90%
Dichloroacetaldehyde hydrate
Formula: C₂H₂Cl₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150652
Núm. CAS: 16086-14-9