Furan-2-acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Furan-2-yl)acetic acid
OR939287-1G
APOSOR939287-1GEA 102 EUR
APOSOR939287-1G
Furan-2-acetic acid 95%
Furan-2-acetic acid
Formula: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798036
Núm. CAS: 2745-26-8