1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR939289-1G OR939289-250MG
APOSOR939289-1GEA 134 EUR
APOSOR939289-1G APOSOR939289-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01693690
Núm. CAS: 28466-62-8